Merck
B0309
Sigma-Aldrich
细菌视紫红质 来源于嗜盐杆菌
D96N Mutant
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
生物源
Halobacterium salinarium
形狀
lyophilized powder
技術
ligand binding assay: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
细菌视紫红质是典型的“七螺旋”跨膜蛋白(具有七个α-螺旋结构域),其研究推进了对G蛋白偶联受体(GPCR)的认识。在嗜盐细菌中,它作为光捕获蛋白在细胞壁上产生质子梯度,然后用于驱动生物合成过程。
應用
细菌视紫红质在人工视网膜、光学关联处理器和三维记忆存储装置的开发中受到关注。
The mutant D96N is useful for a wide range of data-storage and information processing applications, due the extended relaxation time.
生化/生理作用
一种视黄醛跨膜蛋白,可作为由嗜盐杆菌的光能驱动的质子泵。
外觀
Isolated from Halobacterium salinarum sp. L33 as Purple Membranes
準備報告
可通过超声处理含水悬浮液以获得所需的均匀性,并且可在2-8℃下短时间保存或在-20℃下无限期保存。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3