生物源
bovine
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
化驗
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
形狀
solution
純化經由
heat shock fractionation
包含
does not contain stabilizer or preservative
來源
USA origin
濃度
10% in DPBS
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.05% fatty acid
≤200 EU/mL endotoxin
pH值
7.1-7.7
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
BSA是已知的脂肪酸(FA)载体。因此,在与FA相关的应用(如细胞培养)中,特定的BSA可能很重要,因为与控制用于培养细胞系的特定脂肪酸有关;因为不同的细胞系可能对特定的FA;s具有不同的敏感性。因此,不含脂肪酸的BSA可用于细胞培养工作,其中必须仔细控制特定的脂肪酸含量,以便研究人员可以控制其特定细胞系所需的特定FA′s。不含脂肪酸的BSA还可以为研究人员希望在其特定的细胞培养实验中使用的特定脂肪酸提供最佳和最大结合位点。不含脂肪酸BSA的使用也解决了对非无脂肪酸BSA中潜在内源性FA′s的担忧。
特點和優勢
- 不含脂肪酸/经检测脂肪酸含量低
- 低内毒素
- 无菌过滤
準備報告
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
相关内容
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.