Merck
A9650
Sigma-Aldrich
人血管紧张素 I 乙酸盐 水合物
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
别名:
5-Ile-血管紧张素I, 5-异亮氨酸-血管紧张素I, 胃酶解血管紧张肽, 血管紧张素原, 血管紧张肽 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
CAS号:
分子量:
1296.48 (anhydrous free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
生物来源
human
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
分子量
1296 Da by calculation (Average Mass)
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
技术
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChI key
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
基因信息
human ... AGT(183)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu
一般描述
血管紧张素原(Angiotensin I)是一种肾素底物,由肝脏产生。
研究领域:细胞信号传导
应用
人血管收缩素I醋酸盐水合物已用于:
  • 作为外标校准品,其适用于α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)和2,5-二羟基苯甲酸(DHB)基质
  • 以重量法制备用于水解的血管收缩素I溶液,并用作模型肽,以证明SI(Système international)-可追踪氨基酸分析
  • 作为分析物,以在基质辅助激光解吸/电离(MALDI)质谱在线单液滴沉积研究中的靶标上沉积
生化/生理作用
假定的神经递质;血管紧张素 II 和血管紧张素片断 1-7 的前体。
血管紧张素 I 是一种假定的神经递质。它是血管紧张素 II 以及血管紧张素片断 1-7 的前体,而这两者是与体液容量调节和醛固酮释放有关的激素。
血管紧张素是肾素-血管紧张素醛固酮系统 (RAAS) 的组成部分。这一激素循环系统通过调节钾分泌、血管张力以及钠和水的重吸收,帮助调节血压。RAAS 还参与纤维化、细胞凋亡和炎症。
抗体吸附剂
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Physiology, Renin Angiotensin System
Fountain J H. and Lappin S L.
StatPearls [Internet] (2022)
Genetics of Blood Pressure Regulation
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-22 (2013)
Toward Systeme International d?Unite-traceable protein quantification: from amino acids to proteins
Burkitt W I, et al.
Analytical biochemistry, 376(2), 242-251 (2008)
R A Santos et al.
Regulatory peptides, 91(1-3), 45-62 (2000-09-01)
The renin-angiotensin system is a major physiological regulator of arterial pressure and hydro-electrolyte balance. Evidence has now been accumulated that in addition to angiotensin (Ang) II other Ang peptides [Ang III, Ang IV and Ang-(1-7)], formed in the limited proteolysis
Protein expression following heat shock in the nervous system of Locusta migratoria
Dehghani M, et al.
Journal of Insect Physiology, 57(11), 1480-1488 (2011)