方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
技术
LC/MS: suitable
electrophoresis: suitable
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C66H95N19O26/c1-31(2)53(85-48(90)29-73-55(100)35(67)16-19-49(91)92)64(109)83-42(26-46(69)88)61(106)82-43(27-52(97)98)62(107)81-41(25-45(68)87)60(105)78-37(18-21-51(95)96)57(102)77-36(17-20-50(93)94)56(101)74-28-47(89)76-39(23-33-11-6-4-7-12-33)58(103)80-40(24-34-13-8-5-9-14-34)59(104)84-44(30-86)63(108)75-32(3)54(99)79-38(65(110)111)15-10-22-72-66(70)71/h4-9,11-14,31-32,35-44,53,86H,10,15-30,67H2,1-3H3,(H2,68,87)(H2,69,88)(H,73,100)(H,74,101)(H,75,108)(H,76,89)(H,77,102)(H,78,105)(H,79,99)(H,80,103)(H,81,107)(H,82,106)(H,83,109)(H,84,104)(H,85,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,95,96)(H,97,98)(H,110,111)(H4,70,71,72)/t32-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,53-/m0/s1
InChI key
KPBJTGOVJLITON-OECXYHNASA-N
基因信息
human ... FGB(2244)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
一般描述
应用
- LC-MS过程,避免交叉污染并分析质谱仪和LC仪器的性能
- 用于2D(维)凝胶电泳期间的两点校准和通过质谱鉴定从耻垢分枝杆菌分离的组氨酸(his)-Pup(原核泛素样蛋白)的蛋白质鉴定
- 用于一维凝胶电泳和串联质谱期间的两点校准,以表征从电气杆菌唾液腺匀浆中获得的可溶性蛋白质样品
- 作为从胰蛋白酶消化蛋白质二硫键异构酶(PDI)获得的肽上进行的MS和MS / MS获得的数据校正质量漂移的标准
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)