等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
2.45 (vs air)
蒸汽壓力
0.03 mmHg ( 40 °C)
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
crystals
雜質
≤0.005% Acrylic acid content
≤0.005% Water insolubles
傅導性
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
正離子痕跡
Fe: ≤1 ppm
Mg: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
異物活動
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES 字串
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 聚丙烯酰胺凝胶电泳
- 制备透明的凝胶样品
- 研究L-半胱氨酸对丙烯酰胺睾丸毒性的作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges