等级
Molecular Biology
质量水平
产品线
BioReagent
表单
powder
投料比
19:1 (ratio)
异质活性
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES字符串
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚丙烯酰胺凝胶是使用丙烯酰胺和双丙烯酰胺制备的,其中双丙烯酰胺是一种交联剂。另一方面,丙烯酰胺是水溶性单体,有助于形成透明稳定的不溶性凝胶。
应用
丙烯酰胺/双丙烯酰胺已用于:
- 通过改良的化学交联联合亲和纯化(cCLAP)技术制备尿素-聚丙烯酰胺凝胶
- 微卫星基因分型和非荧光弹性蛋白(ELN) (GT)n基因多态性分型
- 聚丙烯酰胺凝胶,用于SDS-PAGE法分离免疫印迹用蛋白
即复溶干粉混合物精确预混合,得到 40% (w/v) 贮备液,用于蛋白质和核酸电泳。该浓度基于丙烯酰胺和双丙烯酰胺的总重量。
特点和优势
无需称量有毒丙烯酰胺和双丙烯酰胺。
重悬
取 100 mL A2917,缓缓加入 63 mL 蒸馏水或去离子水,溶解内容物。不要分割固体。制备 100 mL 40% 贮备液。
对于 1 L 规格,使用 630 mL 水。
对于 1 L 规格,使用 630 mL 水。
向容器中缓慢加入规定量的蒸馏水复溶,并溶解内容物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
靶器官
Peripheral nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Preparation of sequencing RNA libraries through chemical Cross-linking coupled to affinity purification (cCLAP) in Saccharomyces cerevisiae
Wang C, et al.
Bio-protocol, 8(19) (2018)
Estradiol via estrogen receptor beta influences ROS levels through the transcriptional regulation of SIRT3 in human seminoma TCam-2 cells
Panza S, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(5), 1-8 (2017)
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Congenital Heart Disease, 129-156 (2006)
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
Raymond S and Wang YJ
Analytical Biochemistry, 1(4-5), 391-396 (1960)