产品名称
抑肽酶 来源于牛肺, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
生物源
bovine lung
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
3-7 TIU/mg solid
分子量
~6,500
溶解度
H2O: >10 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI 密鑰
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
cow ... PTI(404172)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
單位定義
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
实验方案
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
抑肽酶是一种牛胰蛋白酶抑制剂。在测定抑肽酶活性时,该测定使用了在405 nm下的连续分光光度法进行测定。