产品名称
丙烯酰胺/双丙烯酰胺,30% 溶液, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
无菌性
0.2 μm filtered
质量水平
产品线
BioReagent
表单
liquid
投料比
19:1
技术
electrophoresis: suitable
适用性
suitable for electrophoresis
异质活性
Protease, none detected
储存温度
2-8°C
2-8°C
SMILES字符串
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
制备说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
靶器官
Peripheral nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)