Merck
A1933
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.27
生物来源
bovine
产品线
BioReagent
方案
≥98%
表单
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
纯化方式
chromatography
包装
poly bottle of
来源
New Zealand origin
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤1 EU/mg endotoxin
pH值(酸碱度)
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
牛血清白蛋白(BSA)是66 kDa的球形蛋白,对从血液中运输脂肪酸、药物和激素等分子至关重要。BSA是生物活性化合物的药物载体,临床应用广泛。BSA在细胞培养、分子生物学、蛋白质生物化学和检测技术等生物学研究中具有广泛应用。由于易于生产和相互作用的灵活性,制药应用广泛。
应用
牛血清白蛋白已用作:
  • 酵母细胞bradford蛋白评估方法的标准品
  • 血细胞的酶联免疫斑点测定
  • 移植免疫组化研究中的阻断剂
  • 蛋白印迹法检测人胃癌细胞株的封闭剂
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
特点和优势
  • 经试验,可用于细胞培养
  • 低内毒素
制备说明
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
采用盐析法、离子交换法和凝胶过滤层析法制备。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bidirectional juxtacrine ephrinB2/Ephs signaling promotes angiogenesis of ECs and maintains self-renewal of MSCs
Cao C, et al.
Biomaterials, 172(1-13), 1-13 (2018)
Cloning, characterization and expression of an exo-1, 3-beta-glucanase gene from the antagonistic yeast, Pichia guilliermondii strain M8 against grey mold on apples
Zhang D, et al.
Biological Control, 59(2), 284-293 (2011)
Review on albumin as drug carrier in treating different diseases and disorders
Naveen R, et al.
Pharmacia Sinica, 7(1), 11-15 (2017)
Quantification of self-recognition in multiple sclerosis by single-cell analysis of cytokine production
Pelfrey CM, et al.
Journal of Immunology, 165(3), 1641-1651 (2000)
Gene regulatory network construction identified NFYA as a diffuse subtype-specific prognostic factor in gastric cancer
Cao B, et al.
International Journal of Oncology, 53(5), 1857-1868 (2018)
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。