推荐产品
用途
sufficient for 10 reactions
10 reactions sufficient for 10 amplifications
10 reactions sufficient for 10 extractions
sufficient for 100 reactions
100 reactions sufficient for 100 amplifications
100 reactions sufficient for 100 extractions
sufficient for 1000 reactions
1000 reactions sufficient for 1000 amplifications
1000 reactions sufficient for 1000 extractions
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart
技術
PCR: suitable
顏色
red
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 用于基因分型的快速基因组 DNA 分离的理想选择
- 在 15 分钟内一步提取用于 PCR 的基因组 DNA
- PCR ReadyMix,为提取物直接扩增而专门配制
- 用于基因组 DNA 高特异性 PCR 扩增的热启动抗体
- 提取物在4oC下可稳定保存至少 6 个月。
- REDExtract-N-Amp™含有一种示踪染料,可将PCR反应产物方便地直接上样到琼脂糖凝胶上进行分析。
成分
其他說明
原則
该试剂盒包含从小鼠尾、毛发、动物组织、唾液和口腔拭子中提取和扩增基因组DNA的经验证实验方案。在常规操作步骤中,基因组提取已在室温下的Tissue Preparation Solution 和Extraction Solution中孵育10分钟的样本。将该样本加热至95 °C并持续3分钟,然后混入第三种溶液以便在PCR反应前中和抑制物。随后将一部分DNA提取物加入到含有引物和REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix(包含在试剂盒内)的PCR反应物中。
法律資訊
依照美国专利号5,338,671和5,587,287和其他地区对应的专利,许可抗体用于体外研究用途。
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护:5,789,224, 5,618,711, 6,127,155以及与届满的美国专利号5,079,352对应的境外专利声明。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。我们未明确表示、暗示或以禁止反言的形式授予您任何其他专利声明下的权利、进行任何专利方法申请的权利、进行任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于收费或其他商业考虑而报告购买者的研究活动结果的权利。本产品仅适合于研究用途。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
实验方案
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
exrract-N-Amp试剂盒实验方案提供了一种快速的DNA提取方法,可在15分钟内获得PCR样品。优化的PCR ReadyMix能成功产生清洁的扩增。RED上样染料实现样品跟踪。
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.