Merck
Z374881
带盖PCR微管
capacity 0.65 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
物料
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
描述
Autoclavable
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
包装
pack of 250 tubes
case of 4 packs
技术
PCR: suitable
容量
0.65 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
薄壁管可实现高效的热传递和更短的循环时间;适用于所有主流的热循环仪,包括PerkinElmer、Biometra、MJ Research、Techne,Grant和Strategene(仅限0.65 mL)。经过认证不含DNA酶RNA酶。耐受有机溶剂反应和-4至121°C的温度范围。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.