gDNA纯化
DNA纯化试剂盒用于从样品中提取和分离DNA并去除各种生物和化学杂质,如细胞碎片、血清、蛋白质、脂质和离子成分。DNA纯化试剂盒还可为各种下游应用清洗和制备DNA样品,包括克隆、基因编辑、原位杂交、PCR、qPCR、多重PCR、测序和新一代测序(NGS)等应用。
了解更多
GenElute™ DNA纯化试剂盒
Classic GenElute™ DNA纯化试剂盒利用二氧化硅树脂,在高盐条件下牢固结合DNA,然后通过盐/乙醇溶液的洗涤步骤去除蛋白质、小RNA和其他分子。洗涤后,用水或TE缓冲液洗脱纯化的DNA。现可提供大量针对特定类型样品量身打造的GenElute™ DNA纯化试剂盒产品线,可从细胞培养物、哺乳动物组织、血液、细菌、病毒、植物组织、土壤、水、尿液和粪便中纯化基因组DNA(gDNA)。GenElute™无DNA试剂盒可快速有效地纯化循环游离DNA(cfDNA),回收100 bp至500 bp范围内的游离DNA片段,适用于新一代测序、qPCR和亚硫酸盐测序等下游应用。
产品特性:
- 基于二氧化硅的DNA纯化方法
- 获得高产量、高纯度DNA,每次制备成本超低
- 实验室工作流程最常用的DNA纯化技术
- 实验方案约90分钟(实际时间取决于裂解时间)
- 专为特定类型样品量身定制的全面试剂盒产品线
- 提供真空和离心形式选择
- 现可支持多种分析物(RNA/DNA共纯化试剂盒)
GenElute™-E Single Spin DNA纯化试剂盒
GenElute™-E DNA纯化试剂盒利用基于尺寸排阻原理的负相色谱技术,可通过单次离心分离和纯化核酸。在尺寸排阻色谱过程中,分子按尺寸大小分离。蛋白质、脂质和离子成分等较小的分子被截留在色谱柱固定相孔中,而较大的DNA分子则由于尺寸过大而无法进入孔中,从而迅速流过层析柱。利用分子大小上的差异,GenElute™-E纯化试剂盒通过单次离心即可纯化出DNA,无需多步结合和洗涤。
产品特性:
- 基于尺寸排阻技术的负相色谱DNA纯化方法
- 精简的工作流程
- 快速实验方案(3分钟实操时间,总用时15-45分钟——实际取决于裂解时间)
- 化学杂质更少,无抑制PCR等下游工艺的离液盐和酒精洗液。
- 生物杂质更少,且由于减少了离心步骤数,更少基因组DNA剪切
- 减少塑料废弃物,无需使用有害结合和洗涤缓冲液
- 环保包装
- 易于遵循的实验方案和项目清单
- 专为基因组DNA纯化、PCR纯化和凝胶提取物量身定制的试剂盒产品线
EXTRACT-N-AMP™ PCR 试剂盒
Extract-N-Amp™PCR试剂盒是首个用于处理血液、组织或植物样品的综合DNA提取和扩增试剂盒。这些创新的试剂盒提供了通过PCR快速释放和扩增目标DNA所需的所有试剂。一种新颖的提取方法无需长时间的酶消化或均质化处理。试剂盒还包括专门配制的热启动PCR ReadyMix™,可直接从提取物中扩增。
产品特性:
- 综合纯化和扩增
- 简化样品处理
- 试剂盒包括从各种细胞和组织中快速提取和扩增目标所需的所有试剂、专有缓冲液和酶。
- REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™含有惰性染料,可作为追踪染料并方便地将PCR反应产物上样到琼脂糖凝胶上进行分析。
相关产品资源
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
的GenElute™细菌基因组DNA试剂盒提供了一种从细菌中分离纯基因组DNA的简便方法。
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.