推荐产品
用途
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 快速 – 在15 分钟内快速提取用于 PCR 的基因组 DNA
- 方便-不需要漫长的酶消化或柱纯化
- 实用 – 基因分型用快速基因组 DNA 分离的完美选择
- 灵活 – 可提供适合鼠尾、毛发、动物组织、唾液和口腔拭子的操作方案
- 特异性-用于基因组 DNA 高特异性 PCR 扩增的热启动抗体
- 提取物在4oC下可稳定保存至少 6 个月。
成分
原則
其他說明
This kit includes a clear solution of PCR readymix. To order the REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kits with the inert tracking and loading dye in the PCR readymix, please order XNAT-1000RXN"
法律資訊
依照美国专利号5,338,671和5,587,287和其他地区对应的专利,许可抗体用于体外研究用途。
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护:5,789,224, 5,618,711, 6,127,155以及与届满的美国专利号5,079,352对应的境外专利声明。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。我们未明确表示、暗示或以禁止反言的形式授予您任何其他专利声明下的权利、进行任何专利方法申请的权利、进行任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于收费或其他商业考虑而报告购买者的研究活动结果的权利。本产品仅适合于研究用途。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
实验方案
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.