等级
Molecular Biology
质量水平
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
产品线
BioReagent
方案
≥99.9%
表单
liquid
自燃温度
573 °F
保质期
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
技术
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
transfection: suitable
杂质
≤0.001 meq/g Titratable acid
≤0.1% water (Karl Fischer)
颜色
colorless
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
吸附
passes test
适用性
suitable for molecular biology
异质活性
DNase and RNase, none detected
储存温度
room temp
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 适于分子应用
- 无核酸酶DMSO
- 不含DNase、RNase、蛋白酶和磷酸酶
- 分子生物学级DMSO
二甲基亚砜(DMSO)是一种对有机和无机化学品具有出色溶剂性质的高极性有机试剂。
该产品为分子生物学级,适用于分子生物学应用,对其中核酸酶和蛋白酶的存在也进行了分析。
应用
- 聚合酶链式反应 (PCR)
- cDNA文库扩增
- DNA测序
- poly(A)+ RNA筛选的上柱缓冲液
- 感受态大肠杆菌转化缓冲液
- 转染方案。
二甲基亚砜已用于-
- 用作芯片点样应用中的寡核苷酸溶剂[1]
- 用作miRNA芯片分析和实时荧光定量PCR (qRT-PCR)中的溶剂
- 在MTT(3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基四唑溴化物)测定的细胞裂解液
- 制备MMP(线粒体膜电位)细胞荧光评估过程所用的储备溶液
- 用作储存人类和动物细胞系和噬菌体λ的冷冻保护剂。
特点和优势
注意
建议的防溅射手套
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
转化是将外源DNA引入细胞,引起遗传变异或基因修饰的过程。1928年,Griffith首次报道了利用肺炎链球菌进行的转化。Avery等人于1944年证明了DNA转化的原理。
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
实验方案
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
相关内容
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield