文件
20-139
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
别名:
DMSO
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12191502
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
cryopreservation: suitable
運輸包裝
wet ice
應用
用来稀释化合物。
研究类别
全部
外觀
二甲基亚砜
儲存和穩定性
在4°C下保存1年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup