agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
cryopreservation: suitable
雜質
≤0.1% water (Karl Fischer, USP)
≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.478-1.479
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
H2O: miscible (completely)
密度
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP))
1.10 g/mL (lit.)
紫外吸收
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 溶解四甲基罗丹明染料,从而用作荧光原位杂交(FISH)实验的荧光团
- 用作猪睾丸(ST)细胞间接免疫荧光测定(IFA)的对照物
- 颊细胞悬浮和分离
- 聚合酶链式反应(PCR)的极性非质子溶剂,同时可用作冷冻保护剂玻璃化剂,用于保存细胞、组织和器官。
生化/生理作用
注意
其他說明
二甲基亚砜混溶性/不混溶性表格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
用于细胞系冷冻保存的良好细胞库操作实践概述。
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.