主要文件
94742
Sigma-Aldrich
氧钒核糖核苷复合物 溶液
BioReagent, for molecular biology, 200 mM
别名:
氧钒核糖核苷复合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.52
等级
Molecular Biology
for molecular biology
产品线
BioReagent
表单
liquid
浓度
200 mM
杂质
oxovanadium V
适用性
in accordance for ribonuclease inhibition test
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
氧钒核糖核苷复合物是核糖核酸酶的低分子量抑制剂。
氧钒核糖核苷复合物溶液是核糖核酸酶(RNase)的抑制剂。在组织、基因组、RNA 和蛋白质样品中使用氧钒核糖核苷复合物可防止 RNase 降解 RNA。
应用
氧钒核糖核苷复合物溶液可用于:
  • 作为多核糖体裂解缓冲液和荧光原位杂交(FISH)缓冲液的成分
  • 作为 RNase 抑制剂,从小鼠睾丸中分离出内源性 YTH 结构域家族蛋白 2(YTHDC2)
氧钒核糖核苷复合物(VDR)是过渡态类似物,可与许多 RNase 的活性位点结合,从而抑制其活性。由于 RNase 不会被该复合物共价修饰,因此必须在 RNA 提取和纯化的每个阶段使用 VDR。但是,VDR 还抑制 RNA 聚合酶和体外翻译,因此必须从 RNA 的最终制剂中去除 VDR。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wei Wang et al.
Nucleic acids research, 36(15), 4913-4928 (2008-07-26)
The mechanisms of influenza A virus mRNA intracellular transport are still not clearly understood. Here, we visualized the distribution and transport of influenza A virus mRNA in living cells using molecular beacon (MB) technology. Confocal-FRAP measurements determined that the transport
CARM1 and Paraspeckles Regulate Pre-implantation Mouse Embryo Development
Hupalowska A, et al.
Cell, 175(7), 1902-1916 (2018)
Immunoprecipitation of mRNA-protein complexes
Peritz T, et al.
Nature Protocols, 1(2), 577-577 (2006)
Regulation of m 6 A Transcripts by the 3?? 5? RNA Helicase YTHDC2 Is Essential for a Successful Meiotic Program in the Mammalian Germline
Wojtas MN, et al.
Molecular Cell, 68(2), 374-387 (2017)
Single-molecule Fluorescence in situ Hybridization (smFISH) for RNA Detection in Adherent Animal Cells
Haimovich G and Gerst JE
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 8(21) (2018)