等级
Molecular Biology
for molecular biology
质量水平
产品线
BioReagent
表单
powder
适用性
in accordance for ribonuclease inhibition test
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
钒基核糖核苷复合物是核糖核酸酶的低分子量抑制剂。
应用
钒基核糖核苷复合物已被用于杂交混合物用于RNA原位杂交。
钒基核糖核苷复合物(VDR)是一类过渡态类似物,可与多种RNase的活性位点结合而抑制其活性。由于RNase不会被复合物进行共价修饰,因此VDR必须被用于RNA提取和纯化的每个阶段。然而,VDR还可抑制RNA聚合酶和体外翻译,因此必须将其从最终RNA制备产物中去除。
生化/生理作用
钒基核糖核苷复合物在金黄色葡萄球菌中具有阻断核糖体亚基形成的能力。该复合物具有抗微生物活性 这些复合物也能作为多种不带有核糖核酸酶活性的酶抑制剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Tissue array for Tp53, C-myc, CCND1 gene over-expression in different tumors
Liu G Y, et al.
World Journal of Gastroenterology, 14(47), 7199-7199 (2008)
Effect of ribonucleoside-vanadyl complexes on enzyme-catalyzed reactions central to recombinant DNA technology
Puskas R S, et al.
Biochemistry, 21(19), 4602-4608 (1982)
Inhibitors of RNases
Sambrook, J. and Russell, D.W. et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1, 7-7 (2001)
Analysis of AC3-33 gene expression in multiple organ cancer and adjacent normal tissue by RNA in situ hybridization
Hu F, et al.
Oncology Letters, 9(6), 2795-2798 (2015)
Isolation of cytoplasmic RNA: ribonucleoside-vanadyl complexes.
S L Berger
Methods in enzymology, 152, 227-234 (1987-01-01)