製造商/商標名
ATTO-TEC GmbH
螢光
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
應用
用荧光标记的卵清蛋白作为内吞示踪剂。
分析報告
未缀合染料的总荧光 ≤5%
法律資訊
本产品仅供研究使用。如果打算商业化,请联系知识产权持有者(德国ATTO-TEC GmbH公司)申请许可。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3