Merck
1017502
USP
干燥氢氧化铝凝胶
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
氢氧化铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(OH)3
CAS号:
分子量:
78.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aluminum hydroxide
形狀
powder
製造商/商標名
USP
溶解度
water: insoluble
密度
2.42 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
干燥氢氧化铝凝胶USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。