等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Free acid (CH3COOH)
≤0.003% Halogenated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A)
≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities)
≤0.5% Water
≤10 ppm Aldehydes
≤3000 ppm Methanol
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000005%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.0001%
Mn: ≤0.00001%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
SMILES 字串
OCC(O)CO
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
分析報告
含量(碱定量,以无水物质计算):98.0 - 101.0 %
同一性:通过测试
颜色: ≤ 10 APHA
溶液外观:通过测试
酸度或碱度:通过测试
游离酸(CH₃COOH): ≤ 0.002 %
中立:通过测试
折射率(n 20/D):1.470 - 1.475
氯(Cl): ≤ 0.0010 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
卤代化合物(以 Cl 计): ≤ 0.0030 %
重金属(以铅计): ≤ 0.00020 %
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.0001 %
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000005 %
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000005 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.0001 %
Mn(锰): ≤ 0.00001 %
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001 %
甲醇: ≤ 3000 ppm
其他残留溶剂(ICH Q3C):...生产过程中排除
丙烯醛和葡萄糖:通过测试
醛类: ≤ 10 ppm
二甘醇及相关物质(杂质 A): ≤ 0.1 %
二甘醇及相关物质(任何其他杂质): ≤ 0.1 %
二甘醇及相关物质(所有杂质的总和): ≤ 0.5 %
脂肪酸和酯(如丁酸): ≤ 0.05 %
易炭化物质:通过测试
糖:通过测试
硫酸灰: ≤ 0.005 %
水: ≤ 0.5 %
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.