等級
for molecular biology
產品線
BioUltra
化驗
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
~1 M in H2O
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值
2.7-5.0
密度
1.04 g/mL at 20 °C
吸收
cut-off at 330 nm
適合性
in accordance for filter test
suitable for molecular biology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 处理肠外植体(intestinal explant)
- 制备酶分析用鳃细胞(gill cell)的匀浆液
- 用于蛋白质印迹的蛋白质电泳
- 转谷氨酰胺酶活性
- SDS-PAGE用样品缓冲液
- 蛋白质印迹,作为单细胞核RNA测序用裂裂解缓冲液成分
- 作为细胞裂解用蛋白质提取缓冲液的成分
生化/生理作用
特點和優勢
- BioUltra 级- 1M DTT 溶液,适用于分子生物学
- 不含DNA酶、RNA酶、磷酸酶和蛋白酶
同類產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.