质量水平
适用性
suitable for microscopy
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)\C=C\C=C(\C)C(=C)CO[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C46H68O23/c1-21(12-8-14-23(3)25(5)18-62-43-40(59)36(55)32(51)28(67-43)19-63-44-38(57)34(53)30(49)26(16-47)65-44)10-6-7-11-22(2)13-9-15-24(4)42(61)69-46-41(60)37(56)33(52)29(68-46)20-64-45-39(58)35(54)31(50)27(17-48)66-45/h6-15,26-41,43-60H,5,16-20H2,1-4H3/b7-6+,12-8+,13-9+,21-10-,22-11+,23-14-,24-15+/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46+/m1/s1
InChI key
LUVDBMJRTUBHNX-RSXXRLSLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为参比标准品,采用高效液相色谱法检测藏红花提取物中其含量
- 研究它作为抗氧化和抗炎剂对阿霉素引起的大鼠肾毒性的保护作用
- 在 SiHa 细胞和雌性 BALB/c 裸鼠上检测其抗肿瘤作用及其促进自噬和凋亡、抑制宫颈癌进展的作用
- 作为顺铂联合治疗,观察其对顺铂(CIS)引起的大鼠睾丸毒性的保护作用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3