Merck
G6649
Sigma-Aldrich
染料木黄酮
≥98% (HPLC), powder, tyrosine protein kinase inhibitor
别名:
4′,5,7-三羟基异黄酮, 5,7-二羟基-3-(4-羟基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O5
CAS号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
染料木黄酮, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
off-white to yellow
mp
297.0-298.0 °C
溶解度
DMSO: soluble
ethanol: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI 密鑰
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
金雀异黄素是豆科植物家族中存在的一种异黄酮。它在结构上类似于雌激素(雌二醇-17β)。
應用
金雀异黄素已用于:
  • 用作评估雌激素活性的试验化合物
  • 用作雌激素配体,以进行一致的报告基因活化试验,还用于检验染料木黄素与hER的结合β
  • 用作内吞抑制剂,检验内吞晚期,溶酶体上的牛血清白蛋白(AGE-BSA)糖基化末端可能的作用
生化/生理作用
金雀异黄素对于植物-微生物的相互作用至关重要。它充当天然的化学保护剂,有助于预防肿瘤进展和心脏疾病。金雀异黄素的功能作用与雌激素相同。可用于评估保健和功能食品。金雀异黄素具有抗菌作用,可用作植物抗毒素和植物抗肽原。
酪氨酸蛋白激酶抑制剂; 在其他蛋白激酶反应中,ATP的竞争性抑制剂。 抗血管生成剂,可下调参与控制血管生成的基因的转录。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册中 氯离子通道Met 页面中进行了详细介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物是激酶磷酸酶生物学研究的推荐产品。点击此处,了解更多精选激酶磷酸酶生物学产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Autophagy-lysosome pathway in renal tubular epithelial cells is disrupted by advanced glycation end products in diabetic nephropathy
Liu WJ, et al.
Test, jbc-M115 (2015)
Genistein
Dixon RA and Ferreira D
Phytochemistry, 60(3), 205-211 (2002)
Cloning of oestrogen receptor beta from Old and New World primates: identification of splice variants and functional analysis
Sierens JE, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 32(3), 703-718 (2004)
Assaying estrogenicity by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated genes.
Jorgensen M, et al.
Environmental Health Perspectives, 108(5), 403-403 (2000)
Haolong Li et al.
Oncotarget, 6(24), 20474-20484 (2015-05-27)
Although the new generation of androgen receptor (AR) antagonists like enzalutamide (ENZ) prolong survival of metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC), AR-driven tumors eventually recur indicating that additional therapies are required to fully block AR function. Since DNA topoisomerase II (Topo
商品
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology