Merck
PHL80391
藏花素
phyproof® Reference Substance
别名:
藏红花酸二龙二糖酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H64O24
CAS号:
分子量:
976.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)\C=C\C=C(\C)C(=C)CO[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C46H68O23/c1-21(12-8-14-23(3)25(5)18-62-43-40(59)36(55)32(51)28(67-43)19-63-44-38(57)34(53)30(49)26(16-47)65-44)10-6-7-11-22(2)13-9-15-24(4)42(61)69-46-41(60)37(56)33(52)29(68-46)20-64-45-39(58)35(54)31(50)27(17-48)66-45/h6-15,26-41,43-60H,5,16-20H2,1-4H3/b7-6+,12-8+,13-9+,21-10-,22-11+,23-14-,24-15+/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46+/m1/s1
InChI key
LUVDBMJRTUBHNX-RSXXRLSLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一种在藏红花中发现的高度不饱和的二萜二羧酸酯。
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
藏红花素可缓解乙醇诱导的学习障碍,并阻止乙醇诱导的海马长时程增强 (LTP) 抑制,LTP 是一种可能影响学习和记忆的活性依赖性突触可塑性形式。相关的 CNS 效应是二基因二糖酯特有的;西红花酸葡萄糖龙胆二糖酯的效力是二分之一,二葡萄糖酯则完全没有作用。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Jian Zhang et al.
Annals of translational medicine, 8(18), 1180-1180 (2020-11-27)
Cervical cancer is a prevalent tumor mainly induced by Human Papilloma Virus (HPV). Autophagy was inactivated with HPV to promote cancer progression. Here we explored the effects of crocin on cervical cancer cells, mainly on autophagy and apoptosis. SiHa cells