72811
别名:
含品红色硅胶的干燥袋
1 of 10
Supelco
1.01969
带有指示剂的硅胶(橙色凝胶),
1.01972
带有水分指示剂的硅胶(棕色凝胶)
717185
硅胶
10087
橙色硅胶
57513
API MS 的 OQ/PV 和安装试剂盒
60741
236772
1.03804
Desiccant sachet 10 g
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
Millipore
1.07734
硅胶 60 (0.063-0.200 mm)
beads
200
1/6 TEbag with ~5 gwith indicator function
Zeochem AG
1.0-3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
助滤剂和过滤介质
吸收剂和吸附剂
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?