物料
spherical silica gel
质量水平
基质活性基团
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
63-200 μm
孔径
6 nm mean pore size
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
堆积密度
200‑1430 kg/m3
应用
plasma purification
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
不规则形状的硅胶基质非常适合简单的吸附过程和正相色谱法
特点和优势
硅胶 60 (0.063-0.200 mm)为用户提供:
- 高吸附力
- 高化学惰性且无毒。
- 在储存和运输过程中保护对湿度敏感的物质或保持无水溶剂的干燥。
- 不同尺寸的颗粒或珠子
包装
塑料瓶
分析说明
pH-值(10 %混悬液):6.5 - 7.5
Fe(铁): ≤ 0.02 %
孔体积 (N₂-等温线): 0.74 - 0.84 ml/g
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
干燥失重(150 °C): ≤ 7.0 %
粒径 (d10):75 - 95 µm
粒径(d50):125 - 150 µm
粒径(d90):215 - 245 µm
比表面积和孔体积与原料有关
Fe(铁): ≤ 0.02 %
孔体积 (N₂-等温线): 0.74 - 0.84 ml/g
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
干燥失重(150 °C): ≤ 7.0 %
粒径 (d10):75 - 95 µm
粒径(d50):125 - 150 µm
粒径(d90):215 - 245 µm
比表面积和孔体积与原料有关
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these