主要文件
1.03804
Supelco
Desiccant sachet 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
别名:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123003
NACRES:
NB.51
质量水平
表单
granular
缺失
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
容量
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg