Merck
95636
Supelco
用于LC的可萃取物和可浸出物筛选标准品
certified reference material, TraceCERT®, 21 components in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
品質
21 components in acetonitrile
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
50 mg/L each component (nominal concentration)
應用
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的SI至一级标准物质,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了包括不确定性和失效日期等信息。
下载证书网址:http://www.sigma-aldrich.com。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。
查看我们完整的
可萃取和可浸出物认证标准混合物系列。
應用
该认证标准物质(CRM)可用作测试各种塑料化合物中可提取物和浸出物的校准品。
聚合物材料的可提取物筛查中的认证参考混合物:用于容器–密闭系统和一次性设备 bioprocess international 的文章
LC-UV/MS可提取物研究 - 以用于可提取物和浸出物的认证标准物质(CRM)混合物高效鉴定和定量测定一次性系统中的未知可提取物 Analytix Reporter 第12期文章
特點和優勢
  • 按照 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 生产和认证
  • 可追溯至认证的NIST SRM
  • 随附根据ISO指南31出具的全面的分析证书(CoA)(最多4页),标明稳定性、密度、均匀性、浓度准确性、不确定度和可追溯性。
  • 采用qNMR表征的优质原料以重量法制备,并以精密天平验证以确保最低的不确定度
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 以密封的棕色玻璃安瓿瓶供货
準備報告
为制备这种CRM,仅可使用最高纯度的材料。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
    Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
    2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
    ε-Caprolactam
    Dibenzylamine
    Benzoic acid
    2-Mercaptobenzothiazole
    Bisphenol A
    2-Ethylhexanoic acid
    Bis(4-chlorophenyl) sulfone
    3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
    2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
    1,3-Di-tert-butylbenzene
    Oleamide
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Stearic acid
    cis-13-Docosenoamide
    Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate
    Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
    2,4-Di-tert-butylphenol
    Palmitic acid
    查看所有结果 (21)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.