等級
for inorganic trace analysis
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 改进的具有紫外光度检测的离子色谱法,以及与电导检测法比较测定血清阳离子。:本研究探索了用于分析血清阳离子的先进离子色谱技术,其中六水合硫酸镍(II)可用作标准品或用于方法开发。该研究比较了紫外光度检测和电导检测,增强了各种样品中精确阳离子分析的分析方法,这对于环境和临床化学至关重要。(Shintani H,1985年)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3