Merck
204722
Sigma-Aldrich
氯化锡(II)
≥99.99% trace metals basis
别名:
氯化亚锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnCl2
CAS号:
分子量:
189.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38140204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
33 hPa (~429 °C)
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
crystalline powder
flakes
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tin
pH值
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
氯化亚锡(SnCl2)被广泛用作还原剂。它在不同的科学领域发挥着重要作用。由于它在熔融状态下具有出色的催化作用,因此它被用于煤的加氢液化。它是用于半导体层化学气相沉积(CVD)的理想原材料。它可以通过使用其二水合物与乙酸酐反应来制备。它在酸性介质中表现出还原性。它参与还原下列化合物:
  • 芳香族硝基化合物
  • 氰基甲硅烷基醚
  • 有机叠氮化物
将氰基硼氢化钠与SnCl2 以2:1的比例混合,得到还原剂混合物。该试剂可用于还原叔胺、烯丙基和苄基卤化物。
應用
已有一项研究使用氯化亚锡将羟基氧化物还原成相应的醇。
氯化亚锡可用于:
  • 催化重氮砜、重氮氧化膦和重氮膦酸盐与醛加成,分别形成β-酮砜、β-酮膦氧化物和β-酮膦酸盐。
  • 与三苯甲基氯一起用于催化甲硅烷基烯醇醚与缩醛或醛的羟醛反应以及甲硅烷基烯醇醚与 α,β-不饱和酮的迈克尔反应。
  • 在钯催化剂存在下,作为烯丙醇与胺的烯丙基胺化反应的促进剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells.
Morgan AH, et al.
Nature Protocols, 5(12), 1919-1931 (2010)
Transformation of molten SnCl2 to SnO2 nano-single crystals.
Kamali AR, et al.
Ceramics International, 40(6), 8533-8538 (2014)
Tin (II) chloride catalyzed addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides, and diazo phosphonates to aldehydes.
Holmquist CR and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1131-1134 (1992)
Palladium-catalyzed allylic amination of allylic alcohols with tin (II) chloride and triethylamine.
Masuyama Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(12), 1121-1122 (1995)
Tin (II) Chloride.
Faul MM and Thiel OR.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (1995)