等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
化驗
≥98%
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
雜質
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 钯-镍双金属纳米颗粒(Pd-Ni),用于催化 Buchwald-Hartwig胺化反应。
- NiFe2O4 纳米粒子(NPs),应用于制备葡萄糖生物传感器。
它还可作为可回收催化剂用于:
- 通过芳香醛、伯胺和亚磷酸二乙酯一锅法三组分反应合成 α-氨基磷酸酯。
- 在Langlois′ 试剂(CF3SO2Na)作为CF3 源和过硫酸钾(K2S2O8)作为引发剂参与下的芳基胺三氟甲基化。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.