文件
1.06726
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
别名:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
262.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-104-9
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥98.0% (complexometric)
形狀
crystals
效力
361 mg/kg LD50, oral (rat)
雜質
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH值
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
650 g/L
密度
2.07 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
正離子痕跡
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
EMPLURA®
分析報告
Assay (complexometric)≥ 98.0 %Identitypasses testChloride (Cl)≤ 0.003 %Co (Cobalt)≤ 0.05 %Fe (Iron)≤ 0.01 %Pb (Lead)≤ 0.001 %Zn (Zinc)≤ 0.2 %Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄)≤ 0.5 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3