产品线
ReagentPlus®
方案
≥99.5%
表单
liquid
包含
150-400 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
0.34-6.3 %
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
杂质
≤1.0% water (coulometr.)
≤100 ppm peroxide (as H2O2)
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
沸点
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
环保替代产品分类
SMILES字符串
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-甲基四氢呋喃(2-MTHF)作为2-甲基取代的四氢呋喃来源于生物质,在大多数工业应用中是四氢呋喃 (THF)、1,4-二恶烷(二恶烷)和二氯甲烷 (DCM) 的环保型溶剂替代品。其极性和路易斯碱强度介于四氢呋喃(THF)和乙醚之间。它是有机合成中的潜在绿色溶剂替代品,显示出对锂还原的抵抗力,因为成为锂电池中电解质的潜在候选物。
应用
有机金属反应中的四氢呋喃
- Grignard反应
- Reformantsky反应
- 锂化
- 氢化物还原
- 金属催化偶联(Heck、Stile、Suzuki)
用于双相反应的二氯甲烷:
- 烷化
- 酰胺化
- 亲核取代
特点和优势
- 由可再生资源制造 -来源于农业副产品的糠醛
- 高沸点
- 清洁的有机-水相分离
- 减少回收能源
其他说明
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
14.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-10.0 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).