主要文件
Z802387
Hellma® 微型吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
别名:
Micro Volume Spectrophotometer Cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 108.002-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
500 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)