材料
PTFE stopper
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
小室體積
350 μL
路徑長度
1 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.