物料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 104.002B-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
700 μL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带PTFE盖、黑色侧壁和底座
包装
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.