Merck
PHR1533
Supelco
胆固醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
胆固醇, 3β-羟基-5-胆甾烯, 5-胆甾烯-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H46O
CAS号:
分子量:
386.65
Beilstein:
1915888
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C2155000
traceable to USP 1131960
API 家族
cholesterol
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。胆固醇是一种蜡质材料,属于甾醇类脂质,天然存在于动物性食品,如蛋黄、肉和奶酪。它也是生物合成类固醇激素、胆汁酸和维生素D的前体。
應用
叶绿素可作为药物参考标准品,用于通过气相色谱或高效液相色谱法测定药物制剂和食品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
所有生物膜的主要成分;总脑脂质中约25%为胆固醇。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中LRAC0249。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry
Cholesterol: Chemistry, Biochemistry, and Pathology (2015)
Simultaneous analysis of tocopherols, cholesterol, and phytosterols using gas chromatography
Du M and Ahn DU
Journal of Food Science, 67(5), 1696-1700 (2002)
Cholesterol oxidation: health hazard and the role of antioxidants in prevention
Valenzuela A, et al.
Biological Research, 36(3-4), 291-302 (2003)
An isocratic HPLC method for the simultaneous determination of cholesterol, cardiolipin, and DOPC in lyophilized lipids and liposomal formulations
Simonzadeh N
Journal of Chromatographic Science, 47(4), 304-308 (2009)
Daniel I Swerdlow et al.
Lancet (London, England), 385(9965), 351-361 (2014-09-30)
Statins increase the risk of new-onset type 2 diabetes mellitus. We aimed to assess whether this increase in risk is a consequence of inhibition of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), the intended drug target. We used single nucleotide polymorphisms in the HMGCR