Merck
1535733
USP
磷脂酰胆碱
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
phosphatidylcholine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,都是在发行药典的授权下开发和发布的。
如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站
應用
本品为美国药典标准物质(USP Reference Standard),用于专门的质量试验和分析。
也用于按照美国药典(USP)专论要求配制标准溶液,测定蛋黄磷脂含量。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Egg Phospholipids
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(4), 5755-5755 (2018)
实验方案
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%