Merck
TSS1000
Supelco
总悬浮固体1000 mg/L 校准标准品
certified reference material
别名:
TSS Reference Solution (1000 mg/L)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC TSS1000-100
濃度
in H2O
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
應用
总悬浮固体1000 mg/L校准标准品,仅供R&D和分析使用。
特點和優勢
  • 包装在高密度聚乙烯(HDPE)瓶中
  • 产品附带分析证书(CoA)
  • 可追溯至公认的国家标准,以及国家标准与技术研究所(NIST)和国际单位制(SI)公认的计量单位
  • 采用重量法进行稀释
  • 用于准备标准品的天平根据ISO 17025的要求进行校准
  • 溶液稳定,具有较长的最低保质期。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)