certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC TKN1000-100
濃度
in H2O
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
这种有证标准物质(CRM)是一种高质量的湿化学标准品,按照标准物质生产商的最高质量体系 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 双重认证标准生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
應用
总凯氏定氮(TKN)法用于测定土壤、水和废水的化学分析中的有机氮、氨 (NH3)和铵 (NH4+) 含量的总和。
特點和優勢
- 以100-mL 和 500-mL 全体积样品的形式提供
- Solvent/Matrix: 去离子水
- 可追溯至 NIST 标准参考物质(SRM′)
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。某些批次可能不含有所有的分析物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.