grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC COD500-100
concentration
in H2O
technique(s)
TOC: suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
Application
该CRM用于校准和确认化学需氧量(COD)测定用分析仪器。
Features and Benefits
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室验证和确认
- 可追溯至 SI 和更高的 NIST标准
- 基于物料平衡纯度测定的分配值和重力测量法制备值
- 根据合ISO指南35进行了一致性评估
- 以100、500mL容积的高密度聚乙烯瓶分装以保证安全供货
- 随附带有失效日期信息的分析证书(CoA)供有效审核
- 以去离子水溶剂制备
Other Notes
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable