Merck
S8379
Sigma-Aldrich
碘化钠
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaI
CAS号:
分子量:
149.89
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
蒸汽密度
>1 (vs air)
方案
≥99.0%
mp
661 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1