等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
~1 hPa ( 767 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
雜質
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH值
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
負離子痕跡
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碘化钠是一种水溶性碘化物盐。
應用
碘化钠被用作制备梅耶氏苏木素染液的组分。
它可用于以下过程:
它可用于以下过程:
- 丙烯酸丁酯聚合中的前体。
- 脱氧核糖核酸提取中的离液剂。
- 脱保护剂,用于去除氨基酸中的N-三-叔丁氧羟基。
- 水溶性荧光猝灭剂。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 1109, 47-63 (2014)
Sodium iodide as a novel, neutral and facile deprotecting reagent of N-tert-butyloxycarbonyl groups in peptide chemistry.
Protein and peptide letters, 5(5), 257-258 (1998)
Use of sodium iodide as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(7), 1314-1317 (2008)
Oxidative stress in the aging rat heart is reversed by dietary supplementation with (R)-a-lipoic acid.
Faseb Journal, 15(3), 700-706 (2001)
Poly(propyleneimine) Dendrimers as pH-Sensitive Controlled-Release Systems.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 5(5), 1440-1444 (1999)