Merck
PHR1957
Supelco
富马酸替诺福韦二吡呋酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
替诺福韦二吡呋酯 富马酸酯, Bis(POC)PMPA 富马酸酯, 双{[((异丙氧基羰基)氧基]甲基}({[((2R)-1-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-2-丙烷基]氧基}甲基)膦酸酯 富马酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30N5O10P · C4H4O4
分子量:
635.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1643656
API 家族
tenofovir
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI 密鑰
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
富马酸替诺福韦二吡呋酯(tenofovir disoproxil fumarate)是替诺福韦的前体药,一种可引起DNA转录提前终止的核苷酸类似物逆转录酶抑制剂(nRTI)。 在T细胞系和原代血淋巴细胞中,替诺福韦二吡呋酯的抗病毒活性是替诺福韦的100倍以上,原因就在于其快速的细胞内摄取。 富马酸替诺福韦酯已通过单独和多种联合给药用于预防和治疗艾滋病(HIV/AIDS)和慢性乙肝病毒感染,并列入世界卫生组织基本药物标准清单中。
富马酸替诺福韦酯是替诺福韦的一种前药,一种核苷酸类似物逆转录酶抑制剂(nRTI);抗逆转录病毒。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAB2763。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Bone,Kidney
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)