certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
蒸汽壓力
1.7 mmHg ( 165 °C)
API 家族
fumaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
1364 °F
expl. lim.
40 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI 密鑰
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
富马酸可作为药物参考标准品,通过分光光度法对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC1693。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
閃點(°C)
272 - 274 °C - open cup
其他客户在看
Spectrophotometric estimation of ketotifen fumarate in pharmaceutical formulations
Microchimica Acta, 127(3-4), 219-223 (1997)
Spectrophotometric determination of ascorbic acid in pharmaceuticals by background correction and flow injection
Analyst, 116(6), 641-645 (1991)
Fumaric acid: a new feed additive for pigs.
Nutrition reviews, 43(8), 253-254 (1985-08-01)
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 142(1), 44-48 (2011-03-19)
Fumaric acid was originally therapeutically used in psoriasis. Several lines of evidence have demonstrated immunomodulatory but also neuroprotective effects for FAE. Clinical studies in psoriasis showed a reduction of peripheral CD4+ and CD8+ T-lymphocytes due to the ability of FAE
Orvosi hetilap, 141(3), 129-132 (2000-02-29)
The treatment of psoriasis vulgaris with fumaric acid esters has been controversial for more than 30 years. Recently the fumaric acid derivatives are marketed antipsoriatics in many European countries. In this paper the clinical efficacy, the side effects as well
商品
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column