Merck
1643656
USP
富马酸替诺福韦酯
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30N5O10P · C4H4O4
分子量:
635.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
tenofovir
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[P](=O)(OCOC(=O)OC(C)C)(OCOC(=O)OC(C)C)CO[C@@H](C[n]1c2ncnc(c2nc1)N)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI 密鑰
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
一般說明
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问发行药典网站。
應用
富马酸替诺福韦酯 USP 参考标准品,旨在用于 USP 药典中规定的特定质量检测和测定。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Bone,Kidney
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)