Merck
PHR1757
Supelco
奈韦拉平
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
奈韦拉平, 11-环丙基-5,11-二氢-4-甲基-6H-二吡啶基[3,2-b:2′,3′-e][1,4] 二氮杂- 6-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14N4O
分子量:
266.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000520
traceable to USP 1460703
API 家族
nevirapine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI 密鑰
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。奈韦拉平是一种非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI),属于抗逆转录病毒药物。它通过抑制逆转录酶起作用,从而抑制了 HIV 的繁殖。它对晚期 HIV 疾病非常有效。
應用
奈韦拉平可用作药物参考标准,用于通过色谱法测定药物制剂和固定剂量组合中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
生化/生理作用
奈韦拉平是 HIV 逆转录酶(NNRTI)的变构非核苷抑制剂。奈韦拉平抑制野生型 RT 的 Ki 为 200 nM。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAA3032。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
MEKC determination of antiretroviral reverse transcriptase inhibitors lamivudine, stavudine, and nevirapine in pharmaceutical formulations
Sekar R and Azhaguvel S
Chromatographia, 67(5-6), 389-398 (2008)
Nevirapine
USP42-NF37
United States Pharmacopeia/National Formulary, 32(3), 3101-3101 (2018)
Development and validation of a simple and rapid capillary zone electrophoresis method for determination of nnrti nevirapine in pharmaceutical formulations
Zanolli F, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 22(10), 2005-2012 (2011)
Simultaneous determination of lamivudine, stavudine and nevirapine in antiretroviral fixed dose combinations by high performance liquid chromatography
Kapoor N, et al.
Analytica Chimica Acta, 570(1), 41-45 (2006)