certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1478800
API 家族
orlistat
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI 密鑰
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
基因資訊
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
奥利司他是一种源自脂抑素的特定脂肪酶抑制剂,它是由链霉菌天然产生的。奥利司他诱导的脂肪酶抑制作用减少了饮食脂肪的吸收,从而导致热量不足。
奥利司他是一种源自脂抑素的特定脂肪酶抑制剂,它是由链霉菌天然产生的。奥利司他诱导的脂肪酶抑制作用减少了饮食脂肪的吸收,从而导致热量不足。
應用
奥利司他可作为药物标准品,通过高效色谱技术测定血浆样品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
奥利司他用于肥胖症研究,是一种胰脂肪酶抑制剂,在胃肠道局部起作用以抑制脂肪酶。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
溶液不完全澄清,小颗粒可能仍然悬浮。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA2822。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Orlistat, a new lipase inhibitor for the management of obesity
Pharmacotherapy, 20(3), 270-279 (2000)
Quantitative Determination of Orlistat (Tetrahydrolipostatin, Ro 18-0647) in Human Plasma by High-performance Liquid Chromatography Coupled with Ion Spray Tandem Mass Spectrometry
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 32(7), 739-749 (1997)
A stability-indicating high performance liquid chromatographic assay for the determination of orlistat in capsules
Journal of Chromatography A, 1116(1-2), 153-157 (2006)