certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. M0605000
traceable to USP 1396309
API类
metformin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
223-226 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二甲双胍是一种双胍类降血糖药,是一种广泛用于治疗II型糖尿病的口服降糖药。它可有效控制血糖,并减少肠道对葡萄糖的吸收,且不存在重度乳酸性酸中毒问题。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
盐酸二甲双胍可用作制药参考标准品,通过不同的色谱技术定量药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
二甲双胍是一种降糖药,可以降低血糖水平,提高胰岛素敏感性。 它的代谢作用,包括抑制肝脏糖异生,至少部分是通过激活LKB1-AMPK(AMP活化蛋白激酶)通路介导的。 这一通路的激活也参与了二甲双胍在癌细胞系中的抗增殖和促凋亡作用。
分析说明
这些二级标准为USP、EP(PhEur)和BP 主要标准提供了多种可追溯性。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
推荐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
其他客户在看
Stability-indicating HPTLC method for simultaneous determination of nateglinide and metformin hydrochloride in pharmaceutical dosage form
Thomas BA, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 19(4), 221-231 (2011)
Simultaneous estimation of metformin hydrochloride and pioglitazone hydrochloride by RPHPLC method from combined tablet dosage form
Sahoo KP, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(3), 383-383 (2008)
Simultaneous determination of metformin and pioglitazone by reversed phase HPLC in pharmaceutical dosage forms
Lakshmi SK, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1(2), 162-166 (2009)
Leyuan Li et al.
Nature communications, 10(1), 4146-4146 (2019-09-14)
In vitro gut microbiome models could provide timely and cost-efficient solutions to study microbiome responses to drugs. For this purpose, in vitro models that maintain the functional and compositional profiles of in vivo gut microbiomes would be extremely valuable. Here
Thomas Meul et al.
Cell reports, 32(8), 108059-108059 (2020-08-28)
The proteasome is the main proteolytic system for targeted protein degradation in the cell and is fine-tuned according to cellular needs. Here, we demonstrate that mitochondrial dysfunction and concomitant metabolic reprogramming of the tricarboxylic acid (TCA) cycle reduce the assembly